1138347
USP
Clobazam Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[4-Chloro-2-(phenylamino)phenyl]-N-methylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
clobazam
Fabricant/nom de marque
USP
Conditions de stockage
protect from light
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable