1084215
USP
Allyl butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
allyl butyrate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable