1042805
USP
Artemether Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Dihydroartemisinin methyl ether, α-Artemether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
artemether
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
SXYIRMFQILZOAM-CNNNLJIRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse