1029953
USP
Chlorure d′ammonium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Salmiac
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Famille d'API
ammonium chloride
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Racemethionine
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)