Y0002227
Regorafenib impurity FP-B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
regorafenib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
35-37 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>273.2 °F
Point d'éclair (°C)
> 134 °C