Principaux documents
SAAR6335000
Universal indicator solution
uniLAB
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Nom du produit
Universal indicator solution,
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
pkg of 100 mL (SAAR6335000JT)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3