Key Documents
SAAR4970560
Ferroin indicator solution
Synonyme(s) :
1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate complex, o-Phenanthroline ferrous sulfate complex
About This Item
Formule linéaire :
[Fe(C12H8N2)3]SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
692.52
Numéro MDL:
Conditionnement
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
Chaîne SMILES 
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
Clé InChI
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Suitable as Indicator for Redox Reactions
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3