Principaux documents
SAAR3063040
Hydrochloric acid
32%, univAR
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid 32%
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nom du produit
Hydrochloric acid 32%, univAR
Qualité
reagent
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR3063040LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR3063040LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR3063040LL)
Densité
1.16 g/L at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany