Principaux documents
SAAR2233520
Ethyl alcohol, Pure
absolute, uniLAB
Synonyme(s) :
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191601
Gamme de produits
uniLAB
Qualité
absolute
Conditionnement
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup