PS102
2-Ethyl-1,3-hexanediol
analytical standard
Synonyme(s) :
éthylhexylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
5 (vs air)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-102
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
241-249 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup