Principaux documents
PHL86543
Arnicolide C
phyproof® Reference
Synonyme(s) :
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl 11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable