Principaux documents
PHL86266
Ganodermanontriol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
26-Hydroxyganodermanondiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.70
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO)([H])C1(C)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-19(8-11-25(33)30(7,34)18-31)20-12-16-29(6)22-9-10-23-26(2,3)24(32)14-15-27(23,4)21(22)13-17-28(20,29)5/h9,13,19-20,23,25,31,33-34H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20-,23+,25+,27-,28-,29+,30?/m1/s1
Clé InChI
KASALCUNLBTNAA-VIKWRQSJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable