PHL86057
Dehydrocafestol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
OCC1=C[C@]23C[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@](CCC4=C5C=CO4)(C)[C@]5([H])CC3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable