PHL84230
Khasianine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
β2-Solamargine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]8O)O)O)C)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@H](C1)C
InChI
1S/C39H63NO11/c1-18-8-13-39(40-16-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-33(46)31(44)34(27(17-41)49-36)50-35-32(45)30(43)29(42)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-46H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39-/m1/s1
Clé InChI
KRQDMAXNTWLTDZ-HCTICQNOSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
PHL84230-10MG | 4061842113606 |