Principaux documents
PHL84193
Vitexin 2′′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′′-Glucosylvitexin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-(2′′-glucosylglucoside), Flavosativaside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.52
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-20(35)22(37)26(42-27-23(38)21(36)19(34)16(8-29)41-27)25(40-15)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-24(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-23,25-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20-,21+,22+,23-,25+,26-,27+/m1/s1
Clé InChI
FYTOTHFWELWOCG-OAFKVUNRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable