Principaux documents
PHL83845
9-Dehydropachymic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H50O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.75
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C
Clé InChI
RWIALJIVPUCERT-DRCQUEPLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable