Principaux documents
PHL80836
p-Cymene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro Beilstein :
1903377
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
4.62 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
5.6 %
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
176-178 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup