Principaux documents
PHL80435
α,β-Elemolic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Elemolic acid, mixture of α and β, α,β-Elemadienolic acid, α,β-Elemic acid, 3α,β-Hydroxytirucallic acid, 3-Hydroxytirucalla-8,24-dien-21-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H48O3
Poids moléculaire :
456.70
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥75.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
Clé InChI
NBSBUIQBEPROBM-RBCDNMFMSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable