N10970
Anthraquinone
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
7.16 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 190 °C)
Conditionnement
ampule of 1 g
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-926
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
379-381 °C (lit.)
Pf
284-286 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Clé InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)