Principaux documents
ES5500
ChromegaChiral Chiral CCJ, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
15 cm × 3.0 mm
Taille des particules:
10 μm
Groupe de la matrice active:
cellulose 4-methylbenzoate phase
Dimension de pores:
1000 Å pore size
Matrice:
fully porous particle
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 133351-CCJ
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cellulose 4-methylbenzoate phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Description générale
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries