Principaux documents
ERMBF441D
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable