Principaux documents
CRMUCOCHIGH
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (262.0 °C)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1