Principaux documents
CRM45657
Supelco
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6Cl8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LNJXZKBHJZAIKQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
350.6 °F
Point d'éclair (°C)
177 °C