Principaux documents
CRM44892
Supelco
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Nom du produit
Glycérol solution, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
ASTM® D6584
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
500 μg/mL in pyridine
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1