Principaux documents
90958
Supelco
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Clé InChI
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup