Principaux documents
82015-U
Hamilton® PRP-X300 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L22
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
ion exclusion
Description générale
The Hamilton PRP-X300, an ion exchange PSDVB/Sulfonic Acid column used in the separation of alcohols and organic acids.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable