819823
TOYOPEARL® SuperQ-650S Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19823
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup