Principaux documents
819820
Support pour exclusion par la taille TOYOPEARL®
HP, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 4 × 150 mL, 30 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Size Exclusion Sampler
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Taille des particules:
30 μm
Groupe de la matrice active:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matrice:
hydroxylated methacrylic polymer
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 4 × 150 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19820
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylic polymer phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Les milieux d′exclusition par taille Toyopearl, destinés à la chromatographie de filtration sur gel, présentent plusieurs avantages importants :
  • Méthacrylate de grande résistance mécanique pour utilisation à des débits élevés
  • Stabilité dans les solvants organiques
  • Possibilité de remplir les colonnes par pression à (5 à 7 bars)
  • Grande plage de pH : 2 à 12
Peuvent etre autoclavé
Livrés en suspension dans l′éthanol aqueux à 20%.
Les milieux Toyopearl sont employés pour le fractionnement de mélanges de protéines et autres composés de poids moléculaire élevé, sur une grande étendue de tailles (les fenêtres de poids moléculaires spécifiques reportés ci-dessous ont été déterminées avec des protéines globulaires). Ils peuvent également être utilisés pour des analyses diverses, telles que la séparation ARN/protéines, la séparation d′oligosaccharides par degré de polymérisation et l′isolation de l′agglutinine tout en conservant un taux d′hémagglutination élevé.
Ces produits sont disponibles selon différentes tailles de particules:
  • Superfin (20-40 microns): les plus grandes efficacité et pression utilisable; également utile en filtration sur gel sur couche mince
  • Fin (30-60 microns): recommandé pour les opérations préparatives en laboratoire.
  • Medium (40-90 microns) et Gros (50-100 microns): Utilisés en chromatographie préparative à grande échelle où un débit élevé et une faible pression sont essentiels
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C