819542
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® Super-ODS, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Super-ODS, 19542
Ampleur du marquage
8% Carbon, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.3 μm
Dimension de pores
140 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde
À utiliser avec