819027
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
phase C6 (hexyl), bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19027
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C6 (hexyl) phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C