814017
TSKgel® SP-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 20 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Nom du produit
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 20 mm, 13 μm particle size
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14017
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 20 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
13 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange