Principaux documents
80190
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3), predominantly cis
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23D3H40NO5
Poids moléculaire :
416.61
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -14.0 to -8.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable