78945
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O5 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable