Principaux documents
69382
Supelco
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
136-140 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
Clé InChI
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
465.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
241 °C - open cup