584622-U
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pack of 3 ea
Ampleur du marquage
4.7% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Cartouche, L × D.I.
0.5 cm × 3 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase