Key Documents
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Synonyme(s) :
FILTRES MEMBRANE EN PFTE 1,5UM, 47 mm, (par 10)
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
product name
Membranes filtrantes Téflon, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Matériaux
PTFE filter membrane
Conditionnement
pkg of 10 pack
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
1.5 μm