55066
Adaptateur pour tubes Upchurch
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Tefzel® adapter (one-piece design)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Diam. de l'orifice
0.04 in. (1.0 mm)
thread L × total L
0.41 in. × 0.78 in.
Raccords
female Luer
1/4-28 female