54794
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 4 ea
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
Octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Nécessaire, mais non fourni