53812-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de CLHP Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3 mm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Rendez-vous sur la page d′accueil Ascentis Express pour obtenir plus d′informations sur cette nouvelle technologie de colonne.
Application
Analyse UHPLC/MS de l′huile de maïs sur l′Ascentis® Express C30 par comparaison à l′Ascentis®Express C18
Analyse CLHP du paracétamol et des impuretés \sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Analyse CLHP des parabènes sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Informations légales
Application
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique