53496-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 mm × 3 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
1-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable