Principaux documents
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PEEK
Compatibilité
for use with 1/32" tubing
Catégories apparentées
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable