48549
4-Nitrophénol
Synonyme(s) :
p-Nitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 120 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
541 °F
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
279 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 15 g/L
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves