Principaux documents
28157-U
Supelco
Chargeur de batterie Omega
AC/DC input 110 V AC, units charged: 1
Synonyme(s) :
110V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualité
Agrée CE