Principaux documents
28147-U
Supelco
PTFE Filter for MSA Sampling Pump
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE filter
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
industrial hygiene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable