Key Documents
28027-U
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Caractéristiques
ferrule type long
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a amélioré le dessin de ces ferrules en graphite pour obtenir un profil propre et net, avec un flash minimum.
Caractéristiques :
devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour . Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C