Principaux documents
27178
Supelco
Septa, PTFE/caoutchouc rouge
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur
18 mm × 0.050 in.
Compatibilité
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Description générale
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Application
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)