27047
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Application
Produit(s) apparenté(s)