Principaux documents
22824
Générateur Zero Air Parker® Chromgas®
Model 1000, 110 volt, output flow, 1000 cc/min
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Caractéristiques
output flow 1000 cc/min
Description générale
  • Une solution de rechange sans risques aux bouteilles de gaz pressurisé.
  • Ne nécessite que de l′air comprimé sur place et une prise électrique standard pour produire un air de pureté ultra-haute.
  • Réduit la quantité totale d′hydrocarbures à moins de 0,1 ppm, stabilisant les seuils et améliorant la détection.
  • Élimine le recours aux bouteilles de gaz encombrantes et aux enceintes de sécurité coûteuses.
Nous recommandons d′utiliser un générateur zéro air avec des détecteurs à ionisation de flamme. La réduction de bruit et l′amélioration de la stabilité du seuil initial qui en résultent permettent un abaissement des limites de détection, augmentant d′autant la sensibilité de vos analyses.
Ces générateurs zéro air Parker ChromGas produisent de l′air de ultra-haute pureté (UHP) à partir d′un apport d′air comprimé standard à des débits constants pouvant atteindre 3500 cc/min et des pressions pouvant aller jusqu′à 125 psig avec moins de 0,1 ppm d′hydrocarbures totaux.
Le système Parker ChromGas fonctionne en trois étapes : un filtre coalesceur d′entrée de 0,5 μ élimine les particules, l′huile et l′eau ; un catalyseur chauffé supprime les hydrocarbures ; un filtre de sortie en fibres de cellulose de 0,01 μ supprime les particules résiduelles du flux d′air produit.
L′entretien est limité au minimum : nettoyer simplement les filtres d′entrée et de sortie tous les 6 mois et les changer tous les deux ans.
  • Approuvé CE
  • Homologué UL
  • Homologué CSA
  • Certifié CEI 1010
Kits d′entretien des filtres et informations sur la garantie disponibles sur demande. Contactez le service technique de Supelco à l′adresse techservice@sial.com ou téléphonez au 0800-312-467.
Exigences du DIF sur la base d′un débit d′air carburant de 300 cc/min
Les Réf. 22824 et 22830-U peuvent faire fonctionner jusqu′à 3 FIDs.
Les Réf. 27625-U et 27626-U peuvent faire fonctionner jusqu′à 11 FIDs
Application
Catalytic Zero air generator may be used to measure zero air count rates after field measurements, to determine atmospheric concentrations of volatile organic compound using On-line proton transfer reaction-mass spectrometry (PTR-MS). It may also be used to obtain volatile organic compound-air which could be used to dilute the standard gas to 50 ppb required to calibrate PTR-MS.
Informations légales
Chromgas is a registered trademark of Parker Hannifin
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
On-line PTR-MS measurements of atmospheric concentrations of volatile organic compounds in a European boreal forest ecosystem.
Rinne, Janne, et al.
Boreal Environment Research, 10, 425-436 (2005)
Hydrocarbon fluxes above a Scots pine forest canopy: measurements and modeling.
Rinne, J., et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 3361-3372 (2007)