Principaux documents
22709-U
Tube SP-Alloy
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonyme(s) :
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
SP alloy
Tuyau, L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Application
Alliage de nickel, pour une inertie maximum.