Key Documents
21930-U
Seringues SGE pour passeurs PerkinElmer® AS100, AS2000, et AS3000
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001955
L de l'aiguille
70 mm
Volume
5 μL
Informations légales
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.